Imprimer
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201209-1G PC201209-250MG
APOSPC201209-1GEA 253 EUR
APOSPC201209-1G APOSPC201209-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline 95+%
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847600
Numéro CAS: 239122-51-1