Imprimer
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201198-1G PC201198-5G
APOSPC201198-1GEA 203 EUR
APOSPC201198-1G APOSPC201198-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₆F₃NO
Poids moléculaire: 177.124 g/mol
Numéro MDL: MFCD00096939
Numéro CAS: 219715-34-1