Imprimer
3,5,7-Trifluoroadamantane-1-carboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201196-1G PC201196-250MG PC201196-5G
APOSPC201196-1GEA 126 EUR
APOSPC201196-1G APOSPC201196-250MG APOSPC201196-5G
3,5,7-Trifluoroadamantane-1-carboxylic acid 95+%
3,5,7-Trifluoroadamantane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₃F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17215150
Numéro CAS: 214557-89-8