Imprimer
1-Chloro-6-fluoroisoquinoline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201195-100MG PC201195-1G PC201195-250MG
APOSPC201195-100MGEA 101 EUR
APOSPC201195-100MG APOSPC201195-1G APOSPC201195-250MG
1-Chloro-6-fluoroisoquinoline 95+%
1-Chloro-6-fluoroisoquinoline
Formule: C₉H₅ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09959717
Numéro CAS: 214045-86-0