Imprimer
2,4-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201185-100MG PC201185-1G PC201185-250MG
APOSPC201185-100MGEA 119 EUR
APOSPC201185-100MG APOSPC201185-1G APOSPC201185-250MG
2,4-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
2,4-Dichloro-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257011
Numéro CAS: 189281-48-9