Imprimer
1-Chloro-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201180-100MG PC201180-1G PC201180-250MG
APOSPC201180-100MGEA 49.3 EUR
APOSPC201180-100MG APOSPC201180-1G APOSPC201180-250MG
1-Chloro-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 95+%
1-Chloro-2,5-difluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₂ClF₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27923474
Numéro CAS: 1805029-24-6