Imprimer
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201178-1G PC201178-250MG PC201178-5G
APOSPC201178-1GEA 119 EUR
APOSPC201178-1G APOSPC201178-250MG APOSPC201178-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine 97%
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₄ClFN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834963
Numéro CAS: 1801-06-5