Imprimer
4-Ethoxy-2-fluoropyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201174-100MG PC201174-1G PC201174-250MG
APOSPC201174-100MGEA 27.7 EUR
APOSPC201174-100MG APOSPC201174-1G APOSPC201174-250MG
4-Ethoxy-2-fluoropyridine 97%
4-Ethoxy-2-fluoropyridine
Formule: C₇H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835274
Numéro CAS: 175965-82-9