2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈FNO₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD22055006 Numéro CAS: 1736-85-2 |