Imprimer
6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201162-100MG PC201162-250MG
APOSPC201162-100MGEA 121 EUR
APOSPC201162-100MG APOSPC201162-250MG
6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one 97%
6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one
Formule: C₉H₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664875
Numéro CAS: 16544-67-5