Imprimer
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201158-1G PC201158-250MG PC201158-5G
APOSPC201158-1GEA 309 EUR
APOSPC201158-1G APOSPC201158-250MG APOSPC201158-5G
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride 97%
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂F₃N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14708149
Numéro CAS: 15996-89-1