Imprimer
(S)-Methyl 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-4,4-DiF-Pro-OMe·HCl
PC201152-1G PC201152-250MG
APOSPC201152-1GEA 309 EUR
APOSPC201152-1G APOSPC201152-250MG
(S)-Methyl 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95+%
(S)-Methyl 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₉F₂NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23106100
Numéro CAS: 156046-05-8