Imprimer
1-Fluorocyclopentanecarboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201151-100MG PC201151-250MG PC201151-25MG
APOSPC201151-100MGEA 141 EUR
APOSPC201151-100MG APOSPC201151-250MG APOSPC201151-25MG
1-Fluorocyclopentanecarboxylic acid 95+%
1-Fluorocyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₆H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26727072
Numéro CAS: 1557370-29-2