Imprimer
2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201147-1G PC201147-5G PC201147-10G
APOSPC201147-1GEA 102 EUR
APOSPC201147-1G APOSPC201147-5G APOSPC201147-10G
2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine 98%
2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine
Formule: C₅H₃Cl₂FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044255
Numéro CAS: 152840-65-8