Imprimer
2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201146-1G PC201146-250MG
APOSPC201146-1GEA 198 EUR
APOSPC201146-1G APOSPC201146-250MG
2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid 95+%
2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18415556
Numéro CAS: 150444-93-2