Imprimer
4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201141-100MG PC201141-1G PC201141-250MG
APOSPC201141-100MGEA 159 EUR
APOSPC201141-100MG APOSPC201141-1G APOSPC201141-250MG
4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride 97%
4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride
Formule: C₉H₁₀FNO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25542148
Numéro CAS: 1447606-44-1