4-Bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₄BrFO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD23705560 Numéro CAS: 1427438-90-1 |