Imprimer
3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201139-100MG PC201139-250MG PC201139-1G
APOSPC201139-100MGEA 0 EUR
APOSPC201139-100MG APOSPC201139-250MG APOSPC201139-1G
3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid 95+%
3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23712078
Numéro CAS: 1427373-55-4