5-Fluoro-2-hydrazinylpyridine dihydrochloride 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₆FN₃·2ClH Poids moléculaire: 200.042 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20441448 Numéro CAS: 1401426-18-3 |