Imprimer
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201127-100MG PC201127-250MG
APOSPC201127-100MGEA 29 EUR
APOSPC201127-100MG APOSPC201127-250MG
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formule: C₆H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135714
Numéro CAS: 1352152-46-5