Imprimer
8-Fluoroquinolin-2-amine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201122-100MG PC201122-250MG
APOSPC201122-100MGEA 300 EUR
APOSPC201122-100MG APOSPC201122-250MG
8-Fluoroquinolin-2-amine 95+%
8-Fluoroquinolin-2-amine
Formule: C₉H₇FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19678631
Numéro CAS: 1342095-20-8