Imprimer
(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201115-100MG PC201115-1G PC201115-250MG
APOSPC201115-100MGEA 198 EUR
APOSPC201115-100MG APOSPC201115-1G APOSPC201115-250MG
(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₉ClFN·ClH
Poids moléculaire: 210.076 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12758016
Numéro CAS: 1313593-59-7