Imprimer
5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201108-1G PC201108-250MG
APOSPC201108-1GEA 31.6 EUR
APOSPC201108-1G APOSPC201108-250MG
5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95+%
5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374892
Numéro CAS: 126728-58-3