Imprimer
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201074-1G PC201074-5G
APOSPC201074-1GEA 166 EUR
APOSPC201074-1G APOSPC201074-5G
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Poids moléculaire: 218.172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194442
Numéro CAS: 1214352-00-7