Imprimer
Methyl 3-bromo-5-fluoroisonicotinate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 3-Bromo-5-fluoro-4-pyridinecarboxylate
PC201068-100MG PC201068-250MG
APOSPC201068-100MGEA 109 EUR
APOSPC201068-100MG APOSPC201068-250MG
Methyl 3-bromo-5-fluoroisonicotinate 97%
Methyl 3-bromo-5-fluoroisonicotinate
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698118
Numéro CAS: 1214325-21-9