Imprimer
4-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201060-100MG PC201060-1G PC201060-250MG
APOSPC201060-100MGEA 105 EUR
APOSPC201060-100MG APOSPC201060-1G APOSPC201060-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine 95+%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606306
Numéro CAS: 1211526-56-5