Imprimer
3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201046-10G PC201046-1G PC201046-5G
APOSPC201046-10GEA 818 EUR
APOSPC201046-10G APOSPC201046-1G APOSPC201046-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid 95+%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19443258
Numéro CAS: 1191988-29-0