4-Chloro-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₆ClFO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD24686232 Numéro CAS: 1158916-85-8 |