Imprimer
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201034-1G PC201034-250MG
APOSPC201034-1GEA 763 EUR
APOSPC201034-1G APOSPC201034-250MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formule: C₇H₂ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00106773
Numéro CAS: 1156542-25-4