5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₄BrF₃N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12024503 Numéro CAS: 1150618-36-2 |