Imprimer
Ethyl 3-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201026-10G PC201026-1G PC201026-5G
APOSPC201026-10GEA 402 EUR
APOSPC201026-10G APOSPC201026-1G APOSPC201026-5G
Ethyl 3-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Ethyl 3-fluoro-2-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204676
Numéro CAS: 114312-57-1