(S)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₀FN·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16295141 Numéro CAS: 1114333-11-7 |