Imprimer
(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201004-1G PC201004-250MG PC201004-5G
APOSPC201004-1GEA 268 EUR
APOSPC201004-1G APOSPC201004-250MG APOSPC201004-5G
(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 96%
(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₇H₇F₃N₂·ClH
Poids moléculaire: 212.6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117763
Numéro CAS: 1005515-26-3