Imprimer
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201002-1G PC201002-25G PC201002-5G
APOSPC201002-1GEA 43.9 EUR
APOSPC201002-1G APOSPC201002-25G APOSPC201002-5G
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09996954
Numéro CAS: 1003712-20-6