Imprimer
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201001-10G PC201001-1G PC201001-5G
APOSPC201001-10GEA 809 EUR
APOSPC201001-10G APOSPC201001-1G APOSPC201001-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263434
Numéro CAS: 1003709-39-4