Imprimer
(S)-1-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201000-1G PC201000-250MG
APOSPC201000-1GEA 764 EUR
APOSPC201000-1G APOSPC201000-250MG
(S)-1-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 96%
(S)-1-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₉ClFN·ClH
Poids moléculaire: 210.076 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12757994
Numéro CAS: 1000878-48-7