Imprimer
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-3-fluoro-2-hydrazinopyridine, 5-Chloro-3-fluoro-2-hydrazinylpyridine
PC2008-1G PC2008-5G
APOSPC2008-1GEA 81.2 EUR
APOSPC2008-1G APOSPC2008-5G
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
Formule: C₅H₅ClFN₃
Poids moléculaire: 161.565 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09972183
Numéro CAS: 248255-70-1