Imprimer
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
PC200563-1G PC200563-25G PC200563-5G
APOSPC200563-1GEA 43.7 EUR
APOSPC200563-1G APOSPC200563-25G APOSPC200563-5G
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
Formule: C₉H₈BrFO₂
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425169
Numéro CAS: 343-04-4