Imprimer
6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200562-1G PC200562-5G
APOSPC200562-1GEA 0 EUR
APOSPC200562-1G APOSPC200562-5G
6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅F₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00973973
Numéro CAS: 228728-19-6