Imprimer
Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Ethoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)-1,3-diazine, 5-(Ethoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC200538-1G PC200538-5G
APOSPC200538-1GEA 145 EUR
APOSPC200538-1G APOSPC200538-5G
Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367356
Numéro CAS: 187035-81-0