Imprimer
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC200445-1G PC200445-5G
APOSPC200445-1GEA 144 EUR
APOSPC200445-1G APOSPC200445-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃NO
Point d'ébullition: 54 °C (15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257007
Numéro CAS: 1206972-45-3