Imprimer
2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200390-1G PC200390-500MG
APOSPC200390-1GEA 671 EUR
APOSPC200390-1G APOSPC200390-500MG
2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
Formule: C₁₂H₉ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26386176
Numéro CAS: 1333468-54-4