Imprimer
Potassium (3-aminophenyl)trifluoroboranuide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium (3-aminophenyl)trifluoroborate
PC200388-1G PC200388-5G
APOSPC200388-1GEA 97.8 EUR
APOSPC200388-1G APOSPC200388-5G
Potassium (3-aminophenyl)trifluoroboranuide
Potassium (3-aminophenyl)trifluoroboranuide
Formule: C₆H₆BF₃N·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09992971
Numéro CAS: 1160186-73-1