Imprimer
Methyl 1-(4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200377-1G PC200377-5G
APOSPC200377-1GEA 336 EUR
APOSPC200377-1G APOSPC200377-5G
Methyl 1-(4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carboxylate
Methyl 1-(4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22423113
Numéro CAS: 80912-51-2