Imprimer
2-Chloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetohydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200322-1G PC200322-500MG
APOSPC200322-1GEA 187 EUR
APOSPC200322-1G APOSPC200322-500MG
2-Chloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetohydrazide
2-Chloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetohydrazide
Formule: C₈H₆Cl₂F₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18377864
Numéro CAS: 1383468-73-2