Imprimer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200207-1G PC200207-500MG
APOSPC200207-1GEA 471 EUR
APOSPC200207-1G APOSPC200207-500MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907846
Numéro CAS: 174008-48-1