Imprimer
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200205-1G PC200205-500MG PC200205-5G
APOSPC200205-1GEA 357 EUR
APOSPC200205-1G APOSPC200205-500MG APOSPC200205-5G
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Poids moléculaire: 211.569 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16610729
Numéro CAS: 1227502-97-7