Imprimer
Potassium 9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-trifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200175-1G PC200175-500MG PC200175-5G
APOSPC200175-1GEA 118 EUR
APOSPC200175-1G APOSPC200175-500MG APOSPC200175-5G
Potassium 9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-trifluoroborate
Potassium 9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-trifluoroborate
Formule: C₁₅H₁₃BF₃·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20527106
Numéro CAS: 2246944-47-6