Imprimer
Potassium 4-butylphenyltrifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200174-1G PC200174-500MG PC200174-5G
APOSPC200174-1GEA 140 EUR
APOSPC200174-1G APOSPC200174-500MG APOSPC200174-5G
Potassium 4-butylphenyltrifluoroborate
Potassium 4-butylphenyltrifluoroborate
Formule: C₁₀H₁₃BF₃·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18861573
Numéro CAS: 1412414-09-5