Potassium 4-((morpholino)methyl) phenyltrifluoroborate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₄BF₃NO·K Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20527095 Numéro CAS: 1190095-06-7 |